Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Antisérums de Salmonella (H) à flagelles monovalents
Code produit. 11929104
Click to view available options
Qualité:
Facteur antigène eh
Facteur antigène enx
Facteur antigène 2
Facteur antigène 5
Facteur antigène d
Facteur antigène f
Facteur antigène gm
Facteur antigène h
Facteur antigène k
Facteur antigène l, v
Facteur antigène l, w
Facteur antigène q
Facteur antigène s
Facteur antigène t
Facteur antigène u
Facteur antigène z13
Facteur antigène z24
Facteur antigène z29
Facteur antigène z32
Facteur antigène z6
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11929104
Marque: Pro-Lab Diagnostics™ PL.6129
Utilisation dans les tests d’agglutination sur lames pour le sérotypage d’isolats de Salmonella selon la classification Kauffmann-White. Les antisérums de Salmonella (H) à flagelles monovalents Pro-Lab Diagnostics™ sont une gamme complète d’antigènes de Salmonella monovalents livrés dans des flacons économiques de 3,0 ml.
Alors que les antisérums O (somatiques) polyvalents aident au séroregroupement initial, l’identification complète des antigènes O est réalisée à l’aide d’antisérums O spécifiques à un monovalent. Le sérotype des isolats de Salmonella peut ensuite être déterminé à l’aide d’antisérums H (flagella).
  • Antisérums dilués prêts à l’emploi avec 0,01 % de thimérosal comme conservateur
  • Produit à l’aide de souches de référence préparées par les directives de l’Organisation mondiale de la santé
  • Performances du centre de référence certifiées
  • Présenté dans des flacons compte-gouttes à code couleur
  • Longue durée de conservation : jusqu’à 5 ans à partir de la date de fabrication
Spécification
Certifications/Conformité W.H.O.
Contenu et stockage 2°C à 8°C, ne pas congeler
Qualité Facteur antigène f
Type de produit Antisérums de Salmonella (H) à flagelles monovalents
À utiliser avec (application) Tests sur lame d’agglutination classiques
Type d’emballage Flacon compte-gouttes
Quantité 3,0 ml
Type de lame Agglutination