Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Antisérums de Salmonella (O) somatiques monovalents
Click to view available options
Qualité:
Espèces : Groupe B/D, facteurs antigènes 12
Espèces : Groupe B, facteur antigène 5
Espèces : Groupe C, facteur antigène 6 et 7
Espèces : Groupe E1, facteurs antigènes 10
Espèces : Groupe E2, facteur antigène 15
Espèces : Groupe E4, facteur antigène 19
Espèces : Groupe G, facteurs antigènes 13, 22 et 23
Espèces : Groupe G1, facteur antigène 22
Espèces : Groupe G2, facteur antigène 23
Espèces : Groupe K, facteur antigène 18
Espèces : Groupe P, facteur antigène 38
Conditionnement:
1 pièce
3mL
Description
Alors que les antisérums O (somatiques) polyvalents aident au séroregroupement initial, l’identification complète des antigènes O est réalisée à l’aide d’antisérums O spécifiques à un monovalent. Le sérotype des isolats de Salmonella peut ensuite être déterminé à l’aide d’antisérums H (flagella).
- Antisérums dilués prêts à l’emploi avec 0,01 % de thimérosal comme conservateur
- Produit à l’aide de souches de référence préparées par les directives de l’Organisation mondiale de la santé
- Performances du centre de référence certifiées
- Présenté dans des flacons compte-gouttes à code couleur
- Longue durée de conservation : jusqu’à 5 ans à partir de la date de fabrication
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | W.H.O. |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C, ne pas congeler |
| Qualité | Espèces : Groupe B, facteur antigène 5 |
| Type de produit | Antisérums de Salmonella (O) somatiques monovalents |
| À utiliser avec (application) | Tests sur lame d’agglutination classiques |
| Type d’emballage | Flacon compte-gouttes |
| Quantité | 3,0 ml |
| Type de lame | Agglutination |