Learn More
Ester éthylique de montélukast, Mikromol™
Code produit 30051090
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051090 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051090 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0698.17
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
ester éthylique de montélukast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Montelukast Ethyl Ester
CAS 1044705-96-5
Noms d’analytes ou de composants Montelukast Ethyl Ester
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C37 H40 Cl N O3 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Montelukast Ethyl Ester, 1-[[[(1R)-1-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]thio]methyl]-cyclopropaneacetic acid ethyl ester
Formule InChI InChI=1S/C37H40ClNO3S/c1-4-42-35(40)24-37(20-21-37)25-43-34(19-15-27-9-5-6-11-32(27)36(2,3)41)29-10-7-8-26(22-29)12-17-31-18-14-28-13-16-30(38)23-33(28)39-31/h5-14,16-18,22-23,34,41H,4,15,19-21,24-25H2,1-3H3/b17-12+/t34-/m1/s1
SMILES CCOC(=O)CC1(CS[C@H](CCc2ccccc2C(C)(C)O)c3cccc(\C=C\c4ccc5ccc(Cl)cc5n4)c3)CC1
Nom IUPAC 2-[1-[[(1R)-1-[3-[(E)-2-(7-cloroquinolin-2-il)etenil]fenil]-3-[2-(2-hidroxipropan-2-il)fenil]propil]sulfanilmetil]ciclopropil]acetato de etilo
Poids moléculaire (g/mol) 614.24
Quantité 100 mg
Poids de la formule 613,2417 g/mol