Learn More
Sodium, Montelukast, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15555196 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15555196 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15555196 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 456440010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00€
    138.65€ / 1g
    Économisez 25.35€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Montelukast sodium
CAS 151767-02-1
Formule moléculaire C35H35ClNNaO3S
Numéro MDL MFCD00931431
Point de fusion 115.0°C
Solubilité Solubilité dans l’eau : très soluble.
Clé InChI LBFBRXGCXUHRJY-HKHDRNBDSA-M
SMILES [Na+].CC(C)(O)C1=CC=CC=C1CC[C@@H](SCC1(CC([O-])=O)CC1)C1=CC=CC(\C=C\C2=CC=C3C=CC(Cl)=CC3=N2)=C1
Nom IUPAC sodium 2-[1-({[(1R)-1-{3-[(1E)-2-(7-chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl}-3-[2-(2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]propyl]sulfanyl}methyl)cyclopropyl]acetate
Poids moléculaire (g/mol) 608.17
CID PubChem 23663996
Quantité 1 g
ChEBI CHEBI:6993
Poids de la formule 608.17
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Montelukast sodium