Learn More
Montmorillonite K10, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15449019
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15449019 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15449019 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15160.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé pour la prise en charge des catalyseurs, la préparation de composites nanopapier d’argile de structure semblable à la nacre, la conversion de sucres trioses avec des alcools en lactates d’alkyle et la déprotection des diméthylhydrazones de cétone.
Solubilité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Montmorillonite K10
CAS 1318-93-0
Quantité 250 g
Odeur Odorless
Formule moléculaire Al2H2O12Si4
Numéro MDL MFCD00132796
Merck Index 14,6260
Synonyme montmorillonite, bentolite, gelwhite l, montmorillonite ksf, montmorillonite k 10, unii-a585mn1h2l, envirobent, neokunibond, arcillite, bedelix
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Clé InChI GUJOJGAPFQRJSV-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.[O-2].[O-2].[O-2].O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.[Al+3].[Al+3]
Nom IUPAC Dialuminium ; dioxosilane ; oxygène(2-) ; hydrate
Poids moléculaire (g/mol) 360.307
CID PubChem 71586775