Learn More
Montmorillonite, minéral naturel, Thermo Scientific™
Code produit. 11329118
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11329118
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042531.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisé dans les techniques chromatographiques industrielles, largement utilisé dans l’industrie pétrolière, porte-catalyseur. Il agit comme un catalyseur solide d’acide de Lewis.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1318-93-0
Formule moléculaire Al2H2O12Si4
Poids moléculaire (g/mol) 360.307
Numéro MDL MFCD00132796
Clé InChI GUJOJGAPFQRJSV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme montmorillonite, bentolite, gelwhite l, montmorillonite ksf, montmorillonite k 10, unii-a585mn1h2l, envirobent, neokunibond, arcillite, bedelix
CID PubChem 71586775
Nom IUPAC Dialuminium ; dioxosilane ; oxygène(2-) ; hydrate
SMILES O.[O-2].[O-2].[O-2].O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.[Al+3].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Montmorillonite
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.