Learn More
Thermo Scientific Chemicals MOPS, solution tampon de 1,0M, pH 7,5
Code produit 15484339
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Conditionnement:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15484339 250 mL 250mL
15494339 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15484339 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J61843.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.74€
    117.65€ / 250mL
    Économisez 22.09€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 1132-61-2 | C7H15NO4S | 209.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1132-61-2
Formule moléculaire C7H15NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 209.26
Numéro MDL MFCD00006183
Clé InChI DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 70807
ChEBI CHEBI:44115
Nom IUPAC 4-(3-sulfonatopropyl)morpholin-4-ium
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau MOPS buffer soln.
Couleur Incolore
Concentration Solution de tampon 1.0M
pH 7.5
Forme physique Liquide
Quantité 250 mL