Learn More
MOPS, solution tampon de 1,0M, pH 9,0, Thermo Scientific™
Code produit 15472929
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Conditionnement:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15472929 250 mL 250mL
15482929 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15472929 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60097.AK
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1132-61-2
Formule moléculaire C7H15NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 209.26
Numéro MDL MFCD00006183
Clé InChI DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 70807
ChEBI CHEBI:44115
Nom IUPAC acide 3-morpholin-4-ylpropane-1-sulfonique
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau MOPS buffer soln.
Couleur Incolore
Concentration Solution de tampon 1.0M
pH 9.0
Forme physique Liquide
Quantité 250 mL