Learn More
MOPS, 101 %, MP Biomedicals™
Code produit 11496071 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11496071 25 g -
11406081 100 g -
11416081 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11496071 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219067025
Identifiants chimiques
CAS 71119-22-7
Formule moléculaire C7H14NNaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 231.242
Clé InChI MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 3-[N-Morpholino]propanesulfonic acid
CID PubChem 3859613
Nom IUPAC sodium ; 3-morpholine-4-ylpropane-1-sulfonate
SMILES C1COCCN1CCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau MOPS
Couleur Blanc
Forme physique Crystalline Powder
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 1.01
Poids de la formule 231.2