Learn More
MOPS, ≥ 98,5 % (base sèche), ultra-pur, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific ProductsSpecifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | MOPS |
| Point de fusion | 277°C to 280°C (decomposition) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 100 g |
| Point d’éclair | 110°C |
| Notes de pourcentage du dosage | Base sèche |
| Formule linéaire | HO3S(CH2)3(C4H8NO) |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Beilstein | 1106776 |
| Poids de la formule | 209.26 |
| Show More |