Learn More
Thermo Scientific Chemicals MOPS, 99 %, pour la biochimie
Code produit 10644862 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10644862 25 g Flacon en plastique 25g
10245560 100 g Flacon en plastique 100g
10747573 500 g Flacon en plastique 500g
10765052 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10644862 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 172630250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.90€
    38.65€ / 25g
    Économisez 7.25€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1132-61-2 | C7H15NO4S | 209.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1132-61-2
Formule moléculaire C7H15NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 209.26
Numéro MDL MFCD00006183
Clé InChI DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid
CID PubChem 70807
ChEBI CHEBI:44115
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Spécification
Absorbance (1 M aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm
Nom chimique ou matériau MOPS
Conditions d’absorbance (1M aq. soln.) (1 cm cell)
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Informations sur la décomposition >277°C
pH 3.0 to 4.5 (1% aq. soln. at 25°C)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Merck Index 15, 6352
Nom IUPAC acide 3-morpholine-4-ylpropane-1-sulfonique
Poids de la formule 209.26
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Qualité Biochimie