Learn More
Thermo Scientific Chemicals MOPS, 99 %, pour la biochimie
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Absorbance | 0.03 max. at 280nm |
| Nom chimique ou matériau | MOPS |
| Conditions d’absorbance | (1M aq. soln.) (1 cm cell) |
| Note relative au nom | 99% |
| Point de fusion | 277.0°C to 282.0°C |
| % min. CAS | 98.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Couleur | Blanc |
| Informations sur la décomposition | >277°C |
| pH | 3.0 to 4.5 (1% aq. soln. at 25°C) |
| Mehr anzeigen |