Learn More
MOPS, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11409733
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11409733
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12914.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 1132-61-2 | C7H15NO4S | 209.26 g/mol
MOPS is mainly used in biological experiments as a buffer solution. It is also used in protein purification. Further, it is utilized for polyacrylamide gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le mops est principalement utilisé dans les expériences biologiques comme solution tampon. Il est également utilisé dans la purification des protéines. De plus, il est utilisé pour l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide.
Solubilité
Soluble dans l’eau.    
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1132-61-2
Formule moléculaire C7H15NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 209.26
Numéro MDL MFCD00006183
Clé InChI DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 70807
ChEBI CHEBI:44115
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau MOPS
Point de fusion 277°C to 280°C (decomposition)
Quantité 100 g
Point d’éclair 110°C (230°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Beilstein 1106776
Merck Index 14,6265
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC 4-(3-sulfonatopropyl)morpholine-4-ium
Poids de la formule 209.27
Pourcentage de pureté 99%