Learn More
MOPS, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499723
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499723 25 g 25g
11409733 100 g 100g
11419733 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499723 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12914.14
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 1132-61-2 | C7H15NO4S | 209.26 g/mol
MOPS is mainly used in biological experiments as a buffer solution. It is also used in protein purification. Further, it is utilized for polyacrylamide gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le mops est principalement utilisé dans les expériences biologiques comme solution tampon. Il est également utilisé dans la purification des protéines. De plus, il est utilisé pour l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide.
Solubilité
Soluble dans l’eau.    
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1132-61-2
Formule moléculaire C7H15NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 209.26
Numéro MDL MFCD00006183
Clé InChI DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-Morpholinepropanesulfonic acid; 3-(4-Morpholinyl)propanesulfonic acid
CID PubChem 70807
ChEBI CHEBI:44115
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau MOPS
Point de fusion 277°C to 280°C (decomposition)
Quantité 25 g
Point d’éclair 110°C (230°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Beilstein 1106776
Merck Index 14,6265
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC acide 3-morpholine-4-ylpropane-1-sulfonique
Poids de la formule 209.27
Pourcentage de pureté 99%