Learn More
MOPS (cristaux blancs fins / biologie moléculaire), Fisher BioReagents™
Code produit 10234673
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon poly
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10234673 100 g Flacon en verre 100g
10234723 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10234673 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP308100
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Edge
Agent de tampon couramment utilisé
Ce tampon biologique a une plage de pH utilisable de 6,5 à 7,9.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1132-61-2
Formule moléculaire C7H15NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 209.26
Numéro MDL MFCD00006183
Clé InChI DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acide sulfonique de 3-(4-morpholino)propane
CID PubChem 70807
ChEBI CHEBI : 44115
Nom IUPAC acide 3-morpholin-4-ylpropane-1-sulfonique
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau MOPS
Point de fusion 277 °C
Couleur Blanc
Informations sur la décomposition >277 °C
pH 2,5 à 4,0
Forme physique Poudre / Solide
Quantité 100 g
DNase Sans DNase
Notes de qualité de la pureté Sans DNase, RNase ni protéases
Plage de pourcentage du dosage ≥97 %
Identification Test de réussite
Formule linéaire CH2CH2OCH2CH2N(CH2)3SO3H
Conditionnement Flacon en verre
Protéase Exempt de protéase
Merck Index 15, 6352
Poids de la formule 209.26
Pourcentage de pureté ≥97 %
Qualité Biologie moléculaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • MOPS
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.