Learn More
MOPS, MP Biomedicals™
Code produit 11493610 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
100g
10g
1kg
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493610 250 g 250g
11473610 10 g 10g
11483610 100 g 100g
11403620 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11493610 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210237083
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    308.00€
    292.95€ / 250g
    Économisez 15.05€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
CAS: 1132-61-2 | C7H15NO4S | 209.26 g/mol
Identifiants chimiques
CAS 1132-61-2
Formule moléculaire C7H15NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 209.26
Numéro MDL MFCD00006183
Clé InChI DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-(N-morpholino)propanesulfonic acid, 4-morpholinepropanesulfonic acid
CID PubChem 70807
ChEBI CHEBI:44115
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau MOPS
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Type de solution Tampon
Plage de pourcentage du dosage 100.4%
Nom IUPAC acide 3-morpholin-4-ylpropane-1-sulfonique
Poids de la formule 209.3
Qualité Biochimie