Learn More
Hoefer MOPS-SDS Running Buffer
Click to view available options
:
1 L
Description
- Specification:
- System:MOPS SDS
- Form: white powder
- Package:10/pack
- Weight:0.5 lb.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Buffer powder |
| À utiliser avec (application) | Eletrophoresis experiment |
| Forme physique | Powder |
| Quantité | 10 |
| Stérilité | Non-sterile |