Learn More
Melford MOPS, sel de sodium
Description
Le sel de sodium de MPS, également connu sous le nom de sel de sodium d’acide propanesulfonique 3-(N-Mmorpholino), est un composé chimique qui joue un rôle important sur le marché des sciences de la vie.
Il est particulièrement efficace dans la plage de pH de 6,5 à 7,9, ce qui le rend adapté aux applications nécessitant des conditions de pH légèrement acides à neutres. Le sel de sodium MOPS est couramment utilisé dans la purification des protéines, les dosages enzymatiques, la recherche sur les acides nucléiques et les techniques d'électrophorèse où une plage de pH spécifique doit être maintenue. Sa capacité tampon et sa stabilité dans la plage de pH souhaitée la rendent précieuse dans ces applications.
L'un des principaux avantages du sel de sodium MOPS est sa compatibilité avec les systèmes biologiques et les enzymes. Elle interfère minimalement avec l'activité enzymatique et les autres processus biologiques, garantissant ainsi des résultats fiables et précis.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | MOPS, Sodium Salt |
| CAS | 71119-22-7 |
| Quantité | 500 g |
| Formule moléculaire | C7H14NO4SNa |