Learn More
sel de sodium MOPS, 97 %
Code produit 11453437
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11453437 25 g 25g
11463437 100 g -
11473437 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11453437 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17214.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 71119-22-7 | C7H14NNaO4S | 231,242 g/mole
acide 3-(N-morpholino)propanesulfonique, Na ; un analogue du MES utilisé dans l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Acide 3-(N-morpholino)propanesulfonique, Na ; analogue au MES utilisé dans l‘électrophorèse sur gel de polyacrylamide.
Solubilité
Soluble dans l’eau (523 g/l à 20°C).
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants. Conserver le flacon soigneusement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71119-22-7
Formule moléculaire C7H14NNaO4S
Numéro MDL MFCD00064350
Clé InChI MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme mops sodium salt, sodium 3-morpholinopropanesulfonate, 4-morpholinepropanesulfonic acid, sodium salt, sodium 3-morpholin-4-ylpropane-1-sulfonate, 3-n-morpholino propanesulfonic acid sodium salt, 3-4-morpholino propanesulfonic acid sodium salt, 4-morpholinepropanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 4-morpholinepropanesulfonic acid sodium salt, sodium 3-morpholin-4-yl propane-1-sulfonate, 3-morpholin-4-ylpropanesulfonic acid, sodium salt
CID PubChem 3859613
Nom IUPAC sodium ; acide 3-morpholin-4-yl-propane-1-sulfonique
Spécification
Nom chimique ou matériau MOPS sodium salt
Point de fusion ∽260°C (decomposition)
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 97%
Informations sur la solubilité Soluble in water (523g/L at 20°C).
SMILES C1COCCN1CCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Poids moléculaire (g/mol) 231.242
Poids de la formule 231.25
RUO– À des fins de recherche uniquement