Learn More
Sel de sodium MOPS, cristallin, MP Biomedicals
Code produit 11426081 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11426081 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11426081 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219067091
Spécification
Nom chimique ou matériau MOPS Sodium Salt
CAS 71119-22-7
Forme physique Cristalline
Quantité 1 kg
Formule moléculaire C7H14NNaO4S
Synonyme 3-[N-Morpholino]propanesulfonic acid
Clé InChI MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1COCCN1CCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Nom IUPAC sodium ; 3-morpholine-4-ylpropane-1-sulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 231.242
CID PubChem 3859613
Poids de la formule 231.2