Learn More
MOPSO, solution tampon de 0,2M, pH 7,0, Thermo Scientific™
Code produit 15414069
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15414069 100 mL 100mL
15424069 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15414069 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61469.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79803-73-9
Formule moléculaire C7H14NNaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 247.241
Numéro MDL MFCD00070007
Clé InChI WSFQLUVWDKCYSW-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 23675131
Nom IUPAC sodium;2-hydroxy-3-morpholin-4-ylpropane-1-sulfonate
SMILES C1COCCN1CC(CS(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau MOPSO buffer soln.
Concentration Solution de tampon 0,2M
pH 7.0
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL