Spécification
| Nom chimique ou matériau | MOPSO |
| CAS | 79803-73-9 |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Powder |
| Quantité | 100 g |
| Formule moléculaire | C7H14NNaO5S |
| Synonyme | sodium 2-hydroxy-3-morpholinopropane-1-sulfonate, mopso sodium salt, 3-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt, 3-n-morpholinyl-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt, sodium 2-hydroxy-3-morpholin-4-yl propane-1-sulfonate, mopso sodium salt titration, mopso, 0.2m buffer solution, ph 6.0, mopso, 0.2m buffer solution, ph 6.5, mopso, 0.2m buffer solution, ph 7.0, mopso, 0.2m buffer solution, ph 7.5 |
| Clé InChI | WSFQLUVWDKCYSW-UHFFFAOYSA-M |
| Nom IUPAC | sodium;2-hydroxy-3-morpholin-4-ylpropane-1-sulfonate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 247.241 |
| Afficher plus |