Learn More
Sel de sodium MOPSO,Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16564214 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16564214 25 g 25g
16574214 100 g 100g
16584214 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16564214 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 462140250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 79803-73-9 | C7H14NNaO5S | 247.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79803-73-9
Formule moléculaire C7H14NNaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 247.24
Clé InChI WSFQLUVWDKCYSW-UHFFFAOYNA-M
Nom IUPAC 2-hydroxy-3-(morpholin-4-yl)propane-1-sulfonate de sodium
SMILES [Na+].OC(CN1CCOCC1)CS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau MOPSO sodium salt
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: 500 g/L