Learn More
Chlorhydrate de moroxydine, LoGiCal
Code produit 30463111
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30463111 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30463111 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1749.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Moroxydine Hydrochloride
CAS 3160-91-6
Noms d’analytes ou de composants Moroxydine Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C6 H13 N5 O . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Moroxydine Hydrochloride, 4-Morpholinecarboximidamide, N-(aminoiminomethyl)-, hydrochloride (1:1), 4-Morpholinecarboxamidine, N-amidino-, monohydrochloride (8CI), 4-Morpholinecarboximidamide, N-(aminoiminomethyl)-, monohydrochloride (9CI), Guanidine, 4-morpholinecarboximidoyl-, hydrochloride (6CI), 4-(Amidinoamidino)morpholine hydrochloride, ABOB hydrochloride, Flumidin, Malinguchlorate, Miejunging, Moroxydine hydrochloride, Morpholinobiguanide hydrochloride, Morpholinobiguanide monohydrochloride, Spenitol, Virusmin, Virustat, N1,N1-Anhydrobis(beta-hydroxyethyl)biguanide hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C6H13N5O.ClH/c7-5(8)10-6(9)11-1-3-12-4-2-11;/h1-4H2,(H5,7,8,9,10);1H
Type de solution Neat
SMILES Cl.NC(=N)NC(=N)N1CCOCC1
Nom IUPAC N-carbamimidoylmorpholine-4-carboximidamide;chlorhydrate
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 207.66
Quantité 10 mg
Poids de la formule 207.0887 g/mol