Learn More
Heinz Herenz Mortar Pressed Glass
Click to view available options
Matériau:
Verre
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Mortar
- 120 mm outer diameter
- Pressed glass
Spécification
Spécification
| Finition | Unglazed |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de produit | Mortar and Pestle |
| Matériau | Verre |
| Type | Mortar |