Learn More
Bochem™ Spatule pour mortier
La spatule pour mortier Bochem™ est une spatule à double extrémité de type lourd destinée à la manipulation des échantillons.
Marque: Bochem™ 3264
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Double extrémité
- Type lourd
Spécification
60 mm | |
25 mm | |
Acier inoxydable (18/10) | |
400 mm |