Learn More
Invitrogen™ Alimentation électrique mère intégrée E-Base™
Click to view available options
Quantité:
1/unité
Description
Les dispositifs intégrés E-Base™ sont spécialement conçus pour l’utilisation des gels E-Gel™ 48, E-Gel™96, E-PAGE™ 48 et E-PAGE™ 96 . Chaque dispositif comprend une petite empreinte pour économiser de la place et une alimentation intégrée. Deux types de bases sont proposés :
1. Le dispositif mère E-Base™ (Cat. n°EB-M03) est fourni avec un cordon d’alimentation qui peut être branché directement sur une prise électrique et qui est utilisé pour l’électrophorèse d’un gel.
2. Le dispositif fille E-Base™ (Cat. n° EB-D03) se connecte au dispositif mère E-Base™ et à d’autres dispositifs fille E-Base™ pour l’électrophorèse simultanée de deux gels ou plus. Le dispositif fille E-Base™ ne se branche pas avec un cordon d’alimentation et ne peut pas être utilisé sans dispositif mère E-Base™ .
Chaque dispositif E-Base™ possède un bouton d’alimentation / de programme et un bouton de minuterie en bas à droite pour contrôler le cycle d’électrophorèse. Le côté inférieur gauche de chaque dispositif contient une LED et un écran numérique de minuteur (00-99) qui indique l’emplacement du gel pour le processus en cours d’exécution. Deux programmes sont préréglés dans les dispositifs E-Base™ , un pour chaque E-Gel™ et les gels E-PAGE™ .
Remarque : Le gel E-PAGE™ 96 n’est pas compatible avec les anciens modèles de dispositifs (bases E-Gel™ 96 mères et filles). Les anciens modèles ne peuvent pas être utilisés en association avec les dispositifs E-Base™ mères et filles.
La plateforme E-Holder™
La plateforme E-Holder™ (EH-03) est compatible en taille avec les systèmes automatisés standard pour faciliter le chargement des échantillons dans un environnement de robot mains libres lorsque l’utilisation des dispositifs E-Base™ n’est pas pratique ou en cas de file d’attente.
Système d’électrophorèse de l’ADN à débit modéré E-Gel™ 48
Les gels E-Gel™ 48 sont des gels d’agarose prémoulés prêts à l’emploi conçus pour l’analyse à débit modéré des produits PCR et des fragments d’ADN. Tous les gels E-Gel™ comprennent une matrice de gel et des électrodes placées dans une cassette jetable transparente aux UV. Les gels E-Gel™ 48 sont incorporés au bromure d’éthidium et contiennent 2 rangées de puits, avec 24 puits d’échantillons et 2 puits de marqueurs par rangée. Les échantillons ont une longueur de cycle de 3,2 cm. Les gels E-Gel™ 48 peuvent être chargés à l’aide de pipeteurs multicanaux ou de systèmes automatisés de manipulation des liquides*. Les bandes d’ADN se résolvent clairement en à peine 20 minutes ou moins. Pour un suivi précis et sans effort des gels, chaque cassette est étiquetée individuellement avec un code-barres EAN39 reconnu par la plupart des lecteurs de codes-barres robotisés disponibles dans le commerce.
Le système d’électrophorèse d’ADN à haut débit E-Gel™ 96
Les gels prémoulés et prêts à l’emploi E-Gel™ 96 sont conçus pour une électrophorèse de l’ADN rapide et à haut débit. Comme tous les gels E-Gel™ , les gels E-Gel™ 96 comprennent une matrice de gel et des électrodes placées dans une cassette jetable transparente aux UV. Chaque gel contient 96 puits d’échantillons et 8 puits de marqueurs disposés selon un agencement échelonné breveté qui fournit des échantillons d’une longueur de cycle de 1,6 cm. Les gels sont compatibles avec les robots de chargement automatisés à 8, 12 et 96 pointes pour offrir des performances et une résolution optimales. Avec des temps de cycle de 12 minutes seulement, jusqu’à 20,000 échantillons peuvent être traités en une seule journée, ce qui permet de gagner des semaines de sélection. Comme avec les gels E-Gel™ 48 , chaque cassette est étiquetée individuellement avec un code-barres EAN39 reconnu par la plupart des lecteurs de codes-barres robotisés disponibles dans le commerce. Les gels E-Gel™ 96 sont proposés avec du bromure d’éthidium ou un gel de coloration d’ADN SYBR™ Safe intégré à ceux-ci.
Le système d’électrophorèse protéique à haut débit E-PAGE™
Le système d’électrophorèse protéique à haut débit (HTP) E-PAGE™ est le seul système disponible pour l’analyse rapide, sans tampon et à haut débit des protéines. Il comprend des gels E-PAGE™ 96 , des dispositifs intégrés E-Base™ , la plateforme E-Holder™ et le logiciel gratuit E-Editor™ 2,0 .
Gels E-PAGE™ 96
Les gels E-PAGE™ 96 sont autonomes et pré-moulés et comprennent une matrice de gel et des électrodes placées dans une cassette jetable transparente aux UV. Chaque gel E-PAGE™ 96 contient 96 pistes d’échantillonnage et 8 pistes de marquage selon un agencement de puits décalés breveté avec une longueur de cycle de 1,6 cm (Figure 1). Les ouvertures de puits de la cassette E-PAGE™ 96 sont compatibles avec le format de plaque à 96 puits standard et peuvent être chargées facilement avec un pipeteur multicanaux ou des dispositifs robotisés de manipulation de liquides à 8, 12 ou 96 pointes. Les cassettes E-PAGE™ 96 sont facilement ouvertes à l’aide d’un décapsuleur papillon pour retirer le gel pour coloration ou transfert. En outre, chaque cassette E-PAGE™ 96 est étiquetée au moyen d’un code-barres individuel pour faciliter l’identification du gel à l’aide de lecteurs de codes-barres vendus dans le commerce.
Logiciel E-Editor™ 2,0
Le logiciel E-Editor™ 2,0 est conçu pour une analyse rapide et pratique des résultats des gels et transferts E-Gel™ 96 et E-PAGE™ 96 . À l’aide de l’image numérique du gel, le logiciel reconfigure les pistes décalées en une image regroupée et alignée pour faciliter la comparaison, la documentation et la référence avec les coordonnées de la plaque d’origine, ce qui permet une identification rapide des résultats importants. Le logiciel E-Editor™ 2,0 est disponible gratuitement ici.
1. Le dispositif mère E-Base™ (Cat. n°EB-M03) est fourni avec un cordon d’alimentation qui peut être branché directement sur une prise électrique et qui est utilisé pour l’électrophorèse d’un gel.
2. Le dispositif fille E-Base™ (Cat. n° EB-D03) se connecte au dispositif mère E-Base™ et à d’autres dispositifs fille E-Base™ pour l’électrophorèse simultanée de deux gels ou plus. Le dispositif fille E-Base™ ne se branche pas avec un cordon d’alimentation et ne peut pas être utilisé sans dispositif mère E-Base™ .
Chaque dispositif E-Base™ possède un bouton d’alimentation / de programme et un bouton de minuterie en bas à droite pour contrôler le cycle d’électrophorèse. Le côté inférieur gauche de chaque dispositif contient une LED et un écran numérique de minuteur (00-99) qui indique l’emplacement du gel pour le processus en cours d’exécution. Deux programmes sont préréglés dans les dispositifs E-Base™ , un pour chaque E-Gel™ et les gels E-PAGE™ .
Remarque : Le gel E-PAGE™ 96 n’est pas compatible avec les anciens modèles de dispositifs (bases E-Gel™ 96 mères et filles). Les anciens modèles ne peuvent pas être utilisés en association avec les dispositifs E-Base™ mères et filles.
La plateforme E-Holder™
La plateforme E-Holder™ (EH-03) est compatible en taille avec les systèmes automatisés standard pour faciliter le chargement des échantillons dans un environnement de robot mains libres lorsque l’utilisation des dispositifs E-Base™ n’est pas pratique ou en cas de file d’attente.
Système d’électrophorèse de l’ADN à débit modéré E-Gel™ 48
Les gels E-Gel™ 48 sont des gels d’agarose prémoulés prêts à l’emploi conçus pour l’analyse à débit modéré des produits PCR et des fragments d’ADN. Tous les gels E-Gel™ comprennent une matrice de gel et des électrodes placées dans une cassette jetable transparente aux UV. Les gels E-Gel™ 48 sont incorporés au bromure d’éthidium et contiennent 2 rangées de puits, avec 24 puits d’échantillons et 2 puits de marqueurs par rangée. Les échantillons ont une longueur de cycle de 3,2 cm. Les gels E-Gel™ 48 peuvent être chargés à l’aide de pipeteurs multicanaux ou de systèmes automatisés de manipulation des liquides*. Les bandes d’ADN se résolvent clairement en à peine 20 minutes ou moins. Pour un suivi précis et sans effort des gels, chaque cassette est étiquetée individuellement avec un code-barres EAN39 reconnu par la plupart des lecteurs de codes-barres robotisés disponibles dans le commerce.
Le système d’électrophorèse d’ADN à haut débit E-Gel™ 96
Les gels prémoulés et prêts à l’emploi E-Gel™ 96 sont conçus pour une électrophorèse de l’ADN rapide et à haut débit. Comme tous les gels E-Gel™ , les gels E-Gel™ 96 comprennent une matrice de gel et des électrodes placées dans une cassette jetable transparente aux UV. Chaque gel contient 96 puits d’échantillons et 8 puits de marqueurs disposés selon un agencement échelonné breveté qui fournit des échantillons d’une longueur de cycle de 1,6 cm. Les gels sont compatibles avec les robots de chargement automatisés à 8, 12 et 96 pointes pour offrir des performances et une résolution optimales. Avec des temps de cycle de 12 minutes seulement, jusqu’à 20,000 échantillons peuvent être traités en une seule journée, ce qui permet de gagner des semaines de sélection. Comme avec les gels E-Gel™ 48 , chaque cassette est étiquetée individuellement avec un code-barres EAN39 reconnu par la plupart des lecteurs de codes-barres robotisés disponibles dans le commerce. Les gels E-Gel™ 96 sont proposés avec du bromure d’éthidium ou un gel de coloration d’ADN SYBR™ Safe intégré à ceux-ci.
Le système d’électrophorèse protéique à haut débit E-PAGE™
Le système d’électrophorèse protéique à haut débit (HTP) E-PAGE™ est le seul système disponible pour l’analyse rapide, sans tampon et à haut débit des protéines. Il comprend des gels E-PAGE™ 96 , des dispositifs intégrés E-Base™ , la plateforme E-Holder™ et le logiciel gratuit E-Editor™ 2,0 .
Gels E-PAGE™ 96
Les gels E-PAGE™ 96 sont autonomes et pré-moulés et comprennent une matrice de gel et des électrodes placées dans une cassette jetable transparente aux UV. Chaque gel E-PAGE™ 96 contient 96 pistes d’échantillonnage et 8 pistes de marquage selon un agencement de puits décalés breveté avec une longueur de cycle de 1,6 cm (Figure 1). Les ouvertures de puits de la cassette E-PAGE™ 96 sont compatibles avec le format de plaque à 96 puits standard et peuvent être chargées facilement avec un pipeteur multicanaux ou des dispositifs robotisés de manipulation de liquides à 8, 12 ou 96 pointes. Les cassettes E-PAGE™ 96 sont facilement ouvertes à l’aide d’un décapsuleur papillon pour retirer le gel pour coloration ou transfert. En outre, chaque cassette E-PAGE™ 96 est étiquetée au moyen d’un code-barres individuel pour faciliter l’identification du gel à l’aide de lecteurs de codes-barres vendus dans le commerce.
Logiciel E-Editor™ 2,0
Le logiciel E-Editor™ 2,0 est conçu pour une analyse rapide et pratique des résultats des gels et transferts E-Gel™ 96 et E-PAGE™ 96 . À l’aide de l’image numérique du gel, le logiciel reconfigure les pistes décalées en une image regroupée et alignée pour faciliter la comparaison, la documentation et la référence avec les coordonnées de la plaque d’origine, ce qui permet une identification rapide des résultats importants. Le logiciel E-Editor™ 2,0 est disponible gratuitement ici.
Spécification
Spécification
| Description | Alimentation électrique mère intégrée E-Base™ (UE), 18,4 x 11 x 5,75 cm, compact pour gagner de l’espace, alimentation intégrée, les dispositifs intégrés E-Base™ sont spécialement conçus pour l’exécution des gels E-Gel™ 48, E-Gel™96, E-PAGE™ 48 et E-PAGE™ 96 |
| À utiliser avec (équipement) | E-Base |
| Type | Alimentation électrique mère intégrée E-Base™ |
| Comprend | Une alimentation électrique mère intégrée E-Base™ |
| Quantité | 1/unité |