Description
- Chaussures de sécurité S1 légères avec technologie de gestion de la température Climazone
- Fabriquées à partir de matériaux synthétiques, les rendant adaptées aux personnes allergiques au chrome
- Classe de protection S1conformément à la norme EN ISO 20345:2011 avec marquage supplémentaire pour une excellente propriété antidérapante (SRC)
- Conforme aux spécifications ESD avec résistance de fuite inférieure à 35 mégaohms
- Semelle en PU légère et auto-nettoyante avec une résistance optimale à l’abrasion, une absorption des chocs et d’excellentes propriétés antidérapantes
- Bout en acier et contrefort anti-torsion apportant stabilité et prévenant les foulures de la cheville
- Toutes les semelles sont exemptes de silicones, de plastifiants et d’autres substances présentant une altération de l’hydrophobie de la peinture
- Semelle intérieure en mousse Hydroflex™ 3D Uvex anti-statique pour une absorption optimale des chocs autour du talon et de l’avant-pied
- Lacets élastiques pour un ajustement individuel rapide
- Conviennent pour une utilisation avec des ajustements et des semelles internes orthopédiques
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir, Argent |
| Matériau de revêtement | Maillage de distance |
| Matériau | Microvelours |
| Dimensions | 40 |
| Matériau de la semelle | Polyuréthane double densité |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |
| Largeur (métrique) | 11 cm |
| Sexe | Hommes |
| Résistant à | Huile, pétrole |
| Modèle | Motion S1 SRC |
| Afficher plus |