Learn More
uvex Chaussures de sécurité perforées Motion S1 SRC
Code produit 15378312 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
40
41
43
44
Couleur:
Noir, Argent
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Couleur Conditionnement
15378312 44 Noir, Argent 1 pièce
15338312 40 Noir, Argent 1 pièce
15348312 41 Noir, Argent 1 pièce
15368312 43 Noir, Argent 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15378312 Fournisseur uvex Code fournisseur 6989844
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00€
    111.54€ / 1 pièces
    Économisez 18.46€
    14% de réduction
Expédition estimée: 06-01-2027
Chaussures de sécurité extrêmement légères avec une conception sportive construite à partir de matériaux synthétiques, les rendant adaptées aux personnes allergiques au chrome.Classe de protection S1 conformément à la norme EN ISO 20345:2011 avec marquage supplémentaire pour une excellente propriété antidérapante (SRC).
  • Chaussures de sécurité S1 légères avec technologie de gestion de la température Climazone
  • Fabriquées à partir de matériaux synthétiques, les rendant adaptées aux personnes allergiques au chrome
  • Classe de protection S1conformément à la norme EN ISO 20345:2011 avec marquage supplémentaire pour une excellente propriété antidérapante (SRC)
  • Conforme aux spécifications ESD avec résistance de fuite inférieure à 35 mégaohms
  • Semelle en PU légère et auto-nettoyante avec une résistance optimale à l’abrasion, une absorption des chocs et d’excellentes propriétés antidérapantes
  • Bout en acier et contrefort anti-torsion apportant stabilité et prévenant les foulures de la cheville
  • Toutes les semelles sont exemptes de silicones, de plastifiants et d’autres substances présentant une altération de l’hydrophobie de la peinture
  • Semelle intérieure en mousse Hydroflex™ 3D Uvex anti-statique pour une absorption optimale des chocs autour du talon et de l’avant-pied
  • Lacets élastiques pour un ajustement individuel rapide
  • Conviennent pour une utilisation avec des ajustements et des semelles internes orthopédiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir, Argent
Matériau de revêtement Maillage de distance
Matériau Microvelours
Dimensions 44
Matériau de la semelle Polyuréthane double densité
Matériau au niveau des orteils Acier
Largeur (métrique) 11 cm
Sexe Hommes
Résistant à Huile, pétrole
Modèle Motion S1 SRC
Type de cheville Formateurs
Waterproof Non
EN ISO 20345 S1
Type de produit Chaussure de sécurité ESD