Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Adaptateur de montage pour système Spoltlight Plus
Tous les produits Schott Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
EasyLED Spotlight Plus ou KL300LED
EasyLED Spotlight Plus, KL300LED
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
Description
- Permet de connecter EasyLED Spotlight Plus ou KL300LED à la colonne du microscope
Spécification
Spécification
| Type | Adaptateur |
| Description | Colonne de 32 mm |
| Diamètre (impériale) | 1.3 in. |
| Diamètre (métrique) | 32 mm |
| À utiliser avec (application) | Éclairage de stéréomicroscopie |
| À utiliser avec (équipement) | EasyLED Spotlight Plus ou KL300LED |