Learn More
asecos™ Kit de fixation pour ancrage au sol des dépôts
Code produit. 17806596 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Poids (impériale):
2,78 lb
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17806596
Marque: asecos™ 31859
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Pour la fixation au sol
  • Pour tous les dépôts
Spécification
Matériau Acier
Type Mounting Kit
Poids (impériale) 2,78 lb
Poids (métrique) 1.26 kg