missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Mouse Amphiregulin Recombinant Protein, PeproTech®

Code produit. 17892623
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
250 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
250µg
500µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17892623

Marque: Gibco™ 31536500UG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

Recombinant Murine Amphiregulin is an 11.3 kDa glycoprotein consisting of 98 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

Amphiregulin (AR) binds to EGF-Receptor (EGFR) with lower affinity than EGF. The mature secreted form AR is an 84-amino acid residue glycosylated polypeptide growth regulator, which is generated by proteolytic processing of a 252-amino acid transmembrane precursor. Seven different polypeptide ligands, which derive from distinct genes, are capable of binding to the extracellular domain of EGFR. These ligands include EGF, TGFalpha, AR, HB-EGF, cripto-1, epiregulin, and betacellulin. All of these growth factors contain a characteristic EGF-like domain which is defined by 6 evenly spaced cysteine residues that generate 3 loops through the formation of disulfide bonds. AR protein has been localized by immunohistochemistry to the epithelium of the colon, stomach, pancreas, breast, and placenta. AR is reportedly overexpressed in human cancers of breast, colon, stomach, and pancreas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion P31955
À utiliser avec (application) Functional Assay
Formule protein with no preservative
Identification génétique (Entrez) 11839
Poids moléculaire 11.5 kDa
Nom Mouse Amphiregulin
Quantité 500 μg
Source E. coli
État réglementaire RUO
Concentration en endotoxines <1 EU/ μg
Alias de gène amphiregulin; amphiregulin B; AR; AREG; AREGB; colorectum cell-derived growth factor; CRDGF; Mcub; MGC13647; schwannoma-derived growth factor; SDGF
Nom usuel Amphiregulin
Symbole de gène(s) AREG
Activité biologique Determined by its ability to stimulate the proliferation of mouse Balb/c 3T3 cells. The expected ED50 for this effect is 5-10 ng/ml
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Séquence SVRVEQVIKP KKNKTEGEKS TEKPKRKKKG GKNGKGRRNK KKKNPCTAKF QNFCIHGECR YIENLEVVTC NCHQDYFGER CGEKSMKTHS EDDKDLSK
Contenu et stockage -20°C
Système d’expression E. coli
Forme Lyophilized
Pureté ou qualité ≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis