Learn More
Invitrogen™ Mouse anti-Human IgG1 Fc Secondary Antibody, HRP
Description
Storage and reconstitution: when stored desiccated at or below -20°C, the lyophilized powder is stable for at least one year. Reconstitute using 200 μL PBS, pH 7.2, to yield a 1 mg/mL stock solution containing 0.02% thimerosal. After reconstitution, store product at 4°C. For prolonged storage after reconstitution, add glycerol to a final concentration of 50% (v/v), aliquot, and store at or below -20°C. When stored properly, the solution is stable for approximately three months.
Spécification
Spécification
| Antigène | Human IgG1 Fc |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | HP6069 |
| Conjugué | HRP |
| Formule | PBS with 0.02% thimerosal |
| Espèces hôtes | Mouse |
| Immunogène | IgG gamma 1. |
| Méthode de purification | Purified |
| Quantité | 200 μg |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Mouse anti-Human IgG1 Fc Secondary Antibody, HRP
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: thimerosal