Learn More
Mouse anti-Human IgG4, Clone: JDC-14, Secondary Antibody, BD
Code produit 15888498
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15888498 0.5 mg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15888498 Fournisseur BD Biosciences Code fournisseur 555878
 Article restreint
Expédition estimée: 24-09-2026
The JDC-14 antibody reacts specifically with human IgG4. It does not react with other Ig isotypes.
Host Species: Mouse
Clone: JDC-14
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Human
ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Mouse anti-Human IgG4
Classification Monoclonal
Clone JDC-14
Concentration 0.5mg/mL
Espèces hôtes Mouse
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.5 mg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Immunology
Primaire ou secondaire Secondary
Espèces cibles Human
Isotype IgG1 κ