Learn More
Invitrogen™ Mouse anti-Rat IgG2a (Heavy chain) Secondary Antibody
Artikelnummer. 15266059
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
250 μg
Packungsgröße:
250µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité unitSize
15266059 250 μg 250µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15266059 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA516816
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    336.00€
    312.48€ / 250µg
    Économisez 23.52€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Mouse Monoclonal Secondary Antibody
Mouse anti Rat IgG2a heavy chain antibody, clone MARG2a-1 recognizes the rat gamma 2a immunoglobulin heavy chain, and does not cross-react with other immunoglobulin classes or subclasses.
Anti-Rat secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for rat immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigène Rat IgG2a (Heavy chain)
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone MARG2a-1
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 0.1% sodium azide
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Polyclonal rat IgG2a.
Méthode de purification Affinity chromatography
Quantité 250 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Secondary
Espèces cibles Rat
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Secondary Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.