Learn More
GIBCO™ Mouse (Balb-c) Microsomes
Click to view available options
Quantité:
0,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Source du donneur | Issu d’un regroupement d’échantillons |
| Sexe | Mâle |
| Forme physique | Congelé |
| Tissue | Foie |
| Quantité | 0,5 ml |
| Espèces hôtes | Souris |
| Concentration | 20 mg/ml |
| Type de produit | Microsome de souris |
| Contenu et stockage | Stocker entre -60 °C et -85 °C. |
| Format | Tube |
| Afficher plus |