Learn More
R&D Systems™ Mouse CCL17/TARC Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Quantité:
1 plaque à 96 puits
Conditionnement:
1 kit
Description
The Mouse CCL17/TARC Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse CCL17/TARC in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul).
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 7.80 - 500pg/mL |
| Sensibilité du dosage | 5pg/mL |
| Conjugué | HRP |
| Type d’échantillon | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Serum |
| Spécificité | Natural and Recombinant Mouse TARC |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Identification génétique (Entrez) | 20295 |
| Quantité | 1 plaque à 96 puits |
| Volume d’échantillon | Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL) |
| Conditions de stockage | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Afficher plus |