missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Mouse CXCL1/KC DuoSet ELISA
Click to view available options
Format:
15 plaques à 96 puits
5 plaques à 96 puits
Conditionnement:
1 kit
5 pièces
Description
The Mouse CXCL1/KC DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse CXCL1/GRO alpha/KC/CINC-1.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit ELISA |
| Quantité | 1 Kit |
| Espèces | Mouse |
| Conjugué | Biotin |
| Plage de dosage | 15.60 to 1000 pg/mL |
| Réactivité croisée | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Format | 5 plaques à 96 puits |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Synonyme | CINC1, CINC-1, FSP, GRO alpha, GRO1, GROa, KC, MGSA, MGSA-a, MGSA-alpha, NAP-3, SCYB1 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu