missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gibco™ Mouse CXCL2 (GRO beta) Recombinant Protein, PeproTech®
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
20 μg
250 μg
5 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
20µg
250µg
500µg
50µg
5µg
Description
Recombinant Murine MIP-2 is a 7.8 kDa protein consisting of 73 amino acids, including the 'ELR' motif common to the CXC chemokine family that binds to CXCR1 or CXCR2. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Produced by activated monocytes and neutrophils and expressed at sites of inflammation. Hematoregulatory chemokine, which, in vitro, suppresses hematopoietic progenitor cell proliferation. GRO-beta(5-73) shows a highly enhanced hematopoietic activity.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P10889 |
| À utiliser avec (application) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
| Formule | protein with no preservative |
| Identification génétique (Entrez) | 20310 |
| Poids moléculaire | 7.8 kDa |
| Nom | Mouse CXCL2 (GRO beta) |
| Quantité | 100 μg |
| Source | E. coli |
| État réglementaire | RUO |
| Concentration en endotoxines | <1 EU/ μg |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu