missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA pour endostatine de souris

Code produit. 17174873
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
96 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17174873

Marque: Invitrogen™ EM25RB

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Le kit Mouse Endostatin quantifie l’endostatine de souris dans le sérum, le plasma et le surnageant.

Le kit Mouse Endostatin quantifie l’endostatine de souris dans le sérum, le plasma et le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement l’endostatine de souris naturelle et recombinante.

L’endostatine peut provoquer une réponse non uniforme à la prolifération, au montage cellulaire et à la migration des cellules entothéliales, qui présentent une caractéristique différente de liaison à l’endostatine, ce qui conduit à l’hypothèse que l’effet d’endostatine dépend fortement du type de cellule endothéliale. En outre, l’endostatine inhibe in vivo l’angiogenèse et la croissance tumorale en induisant l’apoptose dans les cellules endothéliales. L’administration locale d’endostatine semble affecter spécifiquement les microvaisseaux associés aux tumeurs par réduction de la densité, du diamètre et de la fonctionnalité du vaisseau. La migration et l’invasion des cellules tumorales ont été considérablement réduites chez les animaux traités à l’endostatine. L’endostatine est non toxique et n’induit pas de résistance acquise aux médicaments et est donc devenue une nouvelle stratégie de thérapie puissante dans les néoplasies solides. Ce traitement semble avoir un potentiel élevé non seulement pour le traitement des gliomes, les tumeurs cérébrales les plus courantes, mais aussi pour d’autres tumeurs. La capacité de l’endostatine à inhiber la néoangiogenèse est médiée, du moins en partie, par la liaison Zn^+2 et le traitement de l’élastase. L’expression généralisée de l’endostatine a été détectée dans les fibres élactiques dans les parois des vaisseaux et dans certaines autres zones de membrane basale. L’endostatine est libérée par les neurones pour s’accumuler dans les plaques amyloïdes dans la maladie d’Alzheimer.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion agent antiangiogénique ; COL18A1 ; chaîne collagène alpha-1(XVIII) ; chaîne collagène alpha1 de type XVIII ; collagène, type XVIII, alpha 1 ; endostatine ; FLJ27325 ; FLJ34914 ; KNO ; KNO1 ; KS ; MGC74745 ; protéine multifonction MFP ; NC1 ; domaine non collagéneux 1 ; procollagène, type XVIII, alpha 1
Plage de dosage 2,458 à 600 pg/ml
Sensibilité du dosage 2,5 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P39061
Symbole de gène(s) COL18A1
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl ; Surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Endostatine
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis