missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA de FAS / TNFRSF6 / Apo-1 de souris

Code produit. 17134883
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17134883

Marque: Invitrogen™ EM30RB

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

ELISA

Mouse FAS/TNFRSF6/Apo-1 quantitates mouse FAS/TNFRSF6/Apo-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse FAS/TNFRSF6/Apo-1.

Le FAS (Fas, CD95, APO-1) est une glycoprotéine transmembranaire de 46 kDa qui fonctionne comme récepteur de mort cellulaire de la superfamille TNFR (récepteur du facteur de nécrose tumorale). Le FAS existe également sous une forme soluble, d’un poids d’environ 26 kDa. La stimulation de FAS entraîne l’agrégation de ses domaines de mort intracellulaires associés au FAS (FADD), la formation du complexe de signalisation induisant la mort (DISC) et l’activation des caspases. Le traitement auto-protéolytique des caspases dans le complexe déclenche une cascade en aval qui conduit à l’apoptose. Il a été démontré que le FAS active les NF-kappaB, MAPK3 / ERK1, MAPK8 / JNK, et qu’il est impliqué dans la transduction des signaux de prolifération dans les fibroblastes diploïdes normaux et les cellules T. Au moins huit variantes de transcription à épissage alternatif codant sept isoformes distinctes ont été décrites. Les isoformes dépourvues de domaine transmembranaire peuvent réguler négativement l’apoptose médiée par l’isoforme pleine longueur. On a démontré que le système de ligand Fas / Fas joue un rôle dans un certain nombre de maladies humaines, telles que le sida, l’hépatite ou le cancer. On suppose également que l’induction de l’apoptose par la voie du ligand FAS est impliquée de façon prédominante dans les réponses immunitaires antivirales.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion Ai196731 ; ALPS1A ; APO1 ; APO-1 ; antigène Apo1 ; antigène apo-1 ; antigène de surface cellulaire APO-1 ; Apo-1 Fas ; antigène d’apoptose 1 ; récepteur de signalisation d’apoptose FAS ; antigène de surface médiant l’apoptose FAS ; APT1 ; CD95 ; antigène CD95 ; fas ; FAS (membre 6 de la superfamille des récepteurs TNF) ; Fas (membre de la superfamille des récepteurs TNF) ; Fas (superfamille des récepteurs TNF, membre 6) ; Fas AMA ; antigène Fas ; antigène Fas (ATP1) ; récepteur de mort de surface cellulaire FAS ; récepteur Fas ; FAS1 ; récepteur FASLG ; FASTM ; lpr ; lymphoprolifération ; OTTHUMP00000020045 ; OTTHUMP00000020046 ; OTTHUMP00000020051 ; OTTHUMP00000059646 ; membre 6 de la superfamille du récepteur TNF ; TNFR6 ; Tnfrsf6 ; membre 6 de la superfamille du récepteur du facteur de nécrose tumorale ; superfamille du récepteur du facteur de nécrose tumorale, membre 6
Plage de dosage 8,2 à 2 000 pg/ml
Sensibilité du dosage 8,2 pg/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P25446
Symbole de gène(s) FAS
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl ; Surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible FAS (CD95)
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis