Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de FAS / TNFRSF6 / Apo-1 de souris
Description
Mouse FAS/TNFRSF6/Apo-1 quantitates mouse FAS/TNFRSF6/Apo-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse FAS/TNFRSF6/Apo-1.
Le FAS (Fas, CD95, APO-1) est une glycoprotéine transmembranaire de 46 kDa qui fonctionne comme récepteur de mort cellulaire de la superfamille TNFR (récepteur du facteur de nécrose tumorale). Le FAS existe également sous une forme soluble, d’un poids d’environ 26 kDa. La stimulation de FAS entraîne l’agrégation de ses domaines de mort intracellulaires associés au FAS (FADD), la formation du complexe de signalisation induisant la mort (DISC) et l’activation des caspases. Le traitement auto-protéolytique des caspases dans le complexe déclenche une cascade en aval qui conduit à l’apoptose. Il a été démontré que le FAS active les NF-kappaB, MAPK3 / ERK1, MAPK8 / JNK, et qu’il est impliqué dans la transduction des signaux de prolifération dans les fibroblastes diploïdes normaux et les cellules T. Au moins huit variantes de transcription à épissage alternatif codant sept isoformes distinctes ont été décrites. Les isoformes dépourvues de domaine transmembranaire peuvent réguler négativement l’apoptose médiée par l’isoforme pleine longueur. On a démontré que le système de ligand Fas / Fas joue un rôle dans un certain nombre de maladies humaines, telles que le sida, l’hépatite ou le cancer. On suppose également que l’induction de l’apoptose par la voie du ligand FAS est impliquée de façon prédominante dans les réponses immunitaires antivirales.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | Ai196731 ; ALPS1A ; APO1 ; APO-1 ; antigène Apo1 ; antigène apo-1 ; antigène de surface cellulaire APO-1 ; Apo-1 Fas ; antigène d’apoptose 1 ; récepteur de signalisation d’apoptose FAS ; antigène de surface médiant l’apoptose FAS ; APT1 ; CD95 ; antigène CD95 ; fas ; FAS (membre 6 de la superfamille des récepteurs TNF) ; Fas (membre de la superfamille des récepteurs TNF) ; Fas (superfamille des récepteurs TNF, membre 6) ; Fas AMA ; antigène Fas ; antigène Fas (ATP1) ; récepteur de mort de surface cellulaire FAS ; récepteur Fas ; FAS1 ; récepteur FASLG ; FASTM ; lpr ; lymphoprolifération ; OTTHUMP00000020045 ; OTTHUMP00000020046 ; OTTHUMP00000020051 ; OTTHUMP00000059646 ; membre 6 de la superfamille du récepteur TNF ; TNFR6 ; Tnfrsf6 ; membre 6 de la superfamille du récepteur du facteur de nécrose tumorale ; superfamille du récepteur du facteur de nécrose tumorale, membre 6 |
| Plage de dosage | 8,2 à 2 000 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | 8,2 pg/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P25446 |
| Symbole de gène(s) | FAS |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |