Learn More
Gibco™ Mouse FGF-23 Recombinant Protein, PeproTech®
Description
450-55-1MG will be provided as 2 x 500 μg (450-55-500UG). Recombinant Murine FGF-23 is a 25.5 kDa globular protein containing 228 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | Q9EPC2 |
| À utiliser avec (application) | Functional Assay |
| Formule | protein with no preservative |
| Identification génétique (Entrez) | 64654 |
| Poids moléculaire | 25.5 |
| Nom | Mouse FGF-23 |
| Quantité | 2 x 500 μg |
| Source | E. coli |
| Conditions de stockage | -20°C |
| État réglementaire | RUO |
| Afficher plus |