Learn More
Gibco™ Mouse FGF-4 Recombinant Protein, PeproTech®
Description
450-57-1MG will be provided as 2 x 500 μg (450-57-500UG). Recombinant Murine FGF-4 is a 19.0 kDa protein consisting of 173 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P11403 |
| À utiliser avec (application) | Functional Assay |
| Formule | protein with no preservative |
| Identification génétique (Entrez) | 14175 |
| Poids moléculaire | 19 kDa |
| Nom | Mouse FGF-4 |
| Quantité | 100 μg |
| Source | E. coli |
| État réglementaire | RUO |
| Concentration en endotoxines | <1 EU/ μg |
| Afficher plus |