missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Mouse GDF-5 Recombinant Protein, PeproTech®

Code produit. 17892713
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
250 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
250µg
500µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17892713

Marque: Gibco™ 315241MG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

Recombinant Murine GDF-5 is a 27.0 kDa homodimeric disulfide-linked protein consisting of two 120 amino acid polypeptide chains. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

GDF-5 is expressed in long bones during embryonic development and postnatally in articular cartilage. Mutations in the GDF-5 gene have been implicated in Hunter-Thompson type dwarfism and in Grebe Syndrome, which is characterized by short stature, extra digits, and short and deformed extremities. The mature and functional form of GDF-5 is a homodimer of two 120 amino-acid polypeptide chain (monomers) linked by a single disulfide bond. Each GDF-5 monomer is expressed as the C-terminal part of a precursor polypeptide, which also contains a 27 amino acid signal peptide and a 354 amino acid propeptide. This precursor undergoes intracellular dimerization, and upon secretion it is processed by a furin-type protease.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion P43027
À utiliser avec (application) Functional Assay
Formule protein with no preservative
Identification génétique (Entrez) 14563
Poids moléculaire 27 kDa
Nom Mouse GDF-5
Quantité 1 mg
Source E. coli
État réglementaire RUO
Concentration en endotoxines <1 EU/ μg
Alias de gène BDA1C; Bmp14; BMP-14; Bone morphogenetic protein 14; bp; brachypodism; brp; Cartilage-derived morphogenetic protein 1; cartilage-derived morphogenetic protein-1; CDMP1; Cdmp-1; GDF5; GDF-5; growth differentiation factor 5; growth/differentiation factor 5; H-GDF-5; LAP4; LAP-4; Lipopolysaccharide-associated protein 4; LPS-associated protein 4; OS5; radotermin; SYM1B; SYNS2
Nom usuel GDF5
Symbole de gène(s) GDF5
Activité biologique Determined by its ability to induce alkaline phosphatase production by ATDC-5 cells. The expected ED50 for this effect is 1.0-2.0 ug/ml
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Séquence APLANRQGKR PSKNLKARCS RKALHVNFKD MGWDDWIIAP LEYEAFHCEG LCEFPLRSHL EPTNHAVIQT LMNSMDPEST PPTCCVPTRL SPISILFIDS ANNVVYKQYE DMVVESCGCR
Contenu et stockage -20°C
Système d’expression E. coli
Forme Lyophilized
Pureté ou qualité ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis