Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour IFN alpha de souris
Code produit. 11861164
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11861164
Marque: Invitrogen™ 421201
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Kit ELISA sandwich
L’ELISA d’interféron alpha de souris (Ms IFNα) quantifie les IFNα de souris dans le milieu de culture cellulaire de souris. Le dosage reconnaîtra exclusivement les IFNα de souris naturelles et recombinantes. Principe de la méthode L’ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide de l’IFNα de souris est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Des échantillons, des étalons ou des contrôles sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse La qualité de chaque lot fabriqué de ce kit ELISA est testée selon des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la cohérence de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
L’IFN alpha (Interferon alpha) est un interféron de type I appartenant à une famille de protéines structurellement apparentées et spécifiques à l’espèce, exclusives aux vertébrés. L’interaction de l’IFN alpha avec sa composante récepteur entraîne l’activation d’un certain nombre de voies de signalisation qui sont principalement impliquées dans la réponse immunitaire innée contre l’infection virale. Chez l’homme, le gène de l’IFN alpha se trouve sur le chromosome 9. Les interférons de type I se composent de 14 isoformes alpha différentes (sous-types avec des spécificités légèrement différentes) et d’isoformes bêta, oméga, epsilon et kappa uniques. On trouve des molécules homologues chez de nombreuses espèces, y compris les rats et les souris (et la plupart des mammifères), et on les a identifiées chez les oiseaux, les reptiles et les poissons. L’IFN alpha est produit principalement par des cellules dendritiques plasmacytoïdes, c’est un composant puissant de la réponse immunitaire innée antivirale qui module l’immunité adaptative. Les maladies associées au dysfonctionnement de l’IFN alpha comprennent l’hépatite C et l’hépatite.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage de dosage 12,5-400 pg/ml
Description Kit ELISA pour IFN alpha de souris (surnageant)
Conjugué HRP
Format du kit d’immunoessai ELISA colorimétrique (substrat de TMB) dans des plaques à 96 puits claires
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Surnageant
Spécificité Aucune réaction croisée significative avec l’IFN-ß, l’IFN-g de la souris ; l’IFN-a de l’humain ou du rat
Suffisant pour 96 puits de microplaques
Espèces cibles Souris
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 111654, 15962, 15965, 242517
Symbole de gène(s) Ifna1
Coefficient de variation inter-dosage < 8 %
Coefficient de variation intra-dosage < 8 %
Contenus des kits Plaque à 96 puits préenduite, 1 pce, Thermoscelleurs pour plaques, 4 par unité, Tampon d’échantillon, 50 ml, Solution d‘arrêt, 15 ml, Concentrat de solution de lavage, 50 ml, Solution de substrat de TMB, 15 ml, Standard IFN alpha de souris 10,000 pg/ml, 1 flacon, Concentrat d’anticorps, 1 flacon, Diluant de dosage, 15 ml, Diluant de concentrat, 15 ml
Marqueur ou colorant HRP
Mesure Absorbance à 450 nm
Précision CV intradosage ≤ 10 % ; CV interdosage ≤ 10 %
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Souris
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 27 h 15 min