Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA souris IFN bêta
Code produit. 10423615
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 10423615
Marque: Invitrogen™ 424001
Kit ELISA sandwich
L’ELISA d’interféron bêta de souris (Ms IFNβ) quantifie l’IFNβ de souris dans le milieu de culture cellulaire de souris. Le dosage reconnaîtra exclusivement l’IFNβ de souris naturel et recombinant. Principe de la méthode L’ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide de l’IFNβ de souris est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Les interférons de type I (IFN-alpha / bêta) sont produits principalement en réponse à l’infection virale par les cellules productrices d’IFN naturelles (IPC) dans le cadre de la réponse immunitaire de l’hôte. L’IFNS peut également inhiber le développement des tumeurs. La liaison IFN-bêta entraîne l’activation des tyrosines kinases Jak1 et Tyk2, la phosphorylation des membres de la famille STAT de facteurs de transcription, ainsi que la transcription et l’expression des gènes de réponse immunitaire. Plus récemment, plusieurs membres de la famille des récepteurs de type Toll (TLR) ont été trouvés pour stimuler la production d’IFN-bêta. L’IFN-bêta est actuellement utilisé cliniquement pour le traitement des tumeurs, des infections et de la sclérose en plaques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P01575
Plage de dosage 15,6-1000 pg/ml
Description Kit ELISA IFN bêta de souris
Conjugué HRP
Format du kit d’immunoessai ELISA colorimétrique (substrat de TMB) dans des plaques à 96 puits claires
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Surnageant
Spécificité Aucune réaction croisée significative avec l’IFN-a, l’IFN-g, l’IFN-k, l’IFN-ß humain ; Rat IFN-a, l’IFN-g, l’IFN-ß de souris ; IFN-a de souris, IFN-g ; IFN-a féline ou IFN-a porcine
Suffisant pour 96 puits de microplaques
Espèces cibles Souris
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 15977
Symbole de gène(s) IFN-bêta,IFNB,Ifb
Coefficient de variation inter-dosage < 8 %
Coefficient de variation intra-dosage < 8 %
Contenus des kits Microplaque à 96 puits préenduite, Concentrat d’anticorps de détection, Concentrat anti-IgG-HRP, Diluant de concentrat, Étalon, Concentrat de tampon de lavage, Solution de substrat, Diluant d’échantillon, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Mesure Absorbance à 450 nm
Précision CV intradosage ≤ 8 % ; CV interdosage ≤ 8 %
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Souris
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 3 heures 15 min.