missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse Ig2B, Isotype Control, R&D Systems™

Code produit 18735088
Change view
Click to view available options
Quantité:
200 Tests
Conditionnement:
200 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18735088 200 Tests 200 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18735088 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur IC0041V

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

IgG2b Monoclonal specifically detects IgG2b in Mouse samples. It is validated for Control.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène IgG2b
Classification Monoclonal
Clone 133303
Conjugué Alexa Fluor 405
Dilution Control 5 uL/10^6 cells
Formule Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
Espèces hôtes Mouse
Immunogène KLH
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 200 Tests
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Secondary
Spécificité du test Selected for use as mouse IgG 2B isotype control for flow cytometry applications.
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Forme Supernatant
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.