missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Mouse IgG2b Isotype Control (MPC-11), DyLight™ 650
GREENER_CHOICE

Code produit 15567211
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15567211 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15567211 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA1192D650

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Isotype Control

This antibody reacts with an epitope irrelevant for a variety of resting, activated, live, and fixed human, mouse, and rat tissues. MA1-192-D650 can be used as a negative control in any immunoassay where a DyLight 650-conjugated primary antibody of the mouse IgG2b isotype is used. DyLight 650 has an excitation/emission of 652/672nm.

Mouse IgG2b is a subtype of immunoglobulin G antibody that is produced by B cells in response to an antigen. It is the third most abundant IgG subtype in the serum and plays a crucial role in the adaptive immune response. Mouse IgG2b is composed of two heavy chains and two light chains, and it is involved in opsonization, complement activation, and antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity. It is also involved in the regulation of immune responses, including the activation of T cells and the inhibition of B cell activation. Mouse IgG2b is widely used in research and diagnostic applications, including ELISA, Western blotting, and immunohistochemistry. It is also used in therapeutic applications, such as immunotherapy and vaccine development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Mouse IgG2b
Applications Control, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
Clone MPC-11
Concentration 0.1 mg/mL
Conjugué DyLight 650
Formule PBS with 0.2% BSA and 15mM sodium azide
Alias de gène IgG2; Immunoglobulin G; Immunoglobulin G2; ImmunoglobulinG; ImmunoglobulinG2
Espèces hôtes Mouse
Immunogène KLH-coupled trinitrophenol.
Méthode de purification Size-exclusion chromatography
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Isotype Control (Primary)
Espèces cibles Not Applicable
Contenu et stockage 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Type de produit Isotype Control
Forme Liquid
Isotype IgG2b κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.