missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse IgG2b Isotype Control (MPC-11), Proteintech

Code produit 30236456 Tous les produits Proteintech Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 μg
Conditionnement:
500µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30236456 500 μg 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30236456 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 651281IG500UG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

The IgG2b Isotype Control antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with n/a of mouse IgG2b Isotype Control. This antibody recognizes antigen. The IgG2b Isotype Control antibody has been validated for the following applications: FC analysis.

Spécification

Antigène IgG2b Isotype Control
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone MPC-11
Concentration 0.5 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Espèces hôtes Mouse
Méthode de purification Affinity purification
Quantité 500 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 16016
Espèces cibles Not Applicable
Contenu et stockage Store at 2-8°C. Stable for one year after shipment.
Type de produit Flow Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.